Merck
BX1160
Supelco
Bromocreasol green sodium salt
pH indicator, meets analytical specifications of USP/NF GR, ACS
別名:
Bromocresol Green, Sodium Salt, 3`,3``,5`,5``-tetrabromo-m-cresolsulfonephthalein Sodium Salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H13Br4NaO5S
CAS番号:
分子量:
720.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
263-657-4
製品名
Bromocresol Green, Sodium Salt, meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
認証
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
フォーム
powder
brown to green, variable
visual transition interval
3.8-5.4, yellow to blue
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChI Key
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
詳細
Meets ACS Specifications GR ACS
アプリケーション
Meets ACS Specifications GR ACS
アナリシスノート
Clarity of solutionTo pass testColorVariable (brown to green)FormPowderVisible spectrum, max. absorbance0.80AU minVisible spectrum, max. wavelength615-620nmVisual transition (from pH 3.8 to pH 5.4)Yellow to Blue
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BX1160-3:
BX1160-7:
試験成績書(COA)