Merck
BX0483
Supelco
ベンジルアルコール
Meets ACS Specifications GR ACS
別名:
ベンゼンメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OH
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
878307
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
202-859-9
蒸気密度
3.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
817 °F
不純物
≤0.01% Benzaldehyde
≤0.01 meq/g Acidity
≤0.02% Acetophenone
蒸発残留物質
≤0.05%
APHA: ≤20
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
転移温度
flash point 101 °C
溶解性
40 g/L
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI Key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Meets ACS Specifications GR ACS
アナリシスノート
Acetophenone0.02% maxAcidity0.01meq/g maxAssay (GC)99.0% minBenzaldehyde0.01% maxChlorinated compoundsTo pass testColor (APHA)20 maxEvaporation residue0.05% maxFormClear liquidIdentificationTo pass testRefractive index (n 20/D)1.539-1.541Residue after ignition0.005% maxSpecific Gravity at 25/25°C1.042-1.047
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
213.8 °F - DIN 51758
引火点(℃)
101 °C - DIN 51758
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BX0483-3:
BX0483-901:
試験成績書(COA)