安全性情報
BM-50L-BK
Millipore
Anti-D (clones TH-28/MS-26) Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-D Blend from the clones TH-28/MS-26, Human IgM/IgG, Blood Grouping Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
抗体製品の状態
unpurified
クローン
TH-28 Human IgM/MS-26 Human IgG, monoclonal
フォーム
liquid
包装
pkg of 50 L
メーカー/製品名
BIOSCOT
濃度
10-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
アイソタイプ
IgG
IgM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Appropriate for donor testing - reacts with all D weak and D partial red cells, including DVIContains 0.1% (w/v) Sodium AzideFiltered through a 0.22μm terminal filterShelf Life: 36 months from date of filtrationProduct formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.For In Vitro use only
アプリケーション
Bulk
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
BM-50L-BK:
試験成績書(COA)