主要文書
BLSP5
Millipore
mPAGE® マクロポーラススポンジ、5 パック
replacement part for mPAGE® Mini Wet Transfer System
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105305
NACRES:
NA.32
包装
pkg of 5 packs
メーカー/製品名
Millipore
テクニック
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
適合性
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
詳細
mPAGE® マクロポーラススポンジ 5 個入りは、mPAGE® ミニウェット転写システム(MWTS)用の交換部品です。
mPAGE® ミニウェット転写システム(MWTS)は、mPAGE® 転写バッファーまたは互換性のある転写バッファーを使用して、ミニゲルからPVDFや ニトロセルロースブロッティングメンブレンにタンパク質を電気泳動転写する際に使用するゲルホルダーカセットを 2 個収納することができます。
法的情報
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany