安全性情報
BI-2ML-B
Millipore
Anti-Jka (clone MS-15) Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-Jka from the clone MS-15, Human IgM, Blood Grouping Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
由来生物
human
品質水準
クローン
MS-15, monoclonal
包装
pkg of 2 mL
メーカー/製品名
BIOSCOT
保管条件
do not freeze
濃度
30-55 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
アイソタイプ
IgM
アプリケーション
clinical testing
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
アプリケーション
Tube technique
Vialled, Labeled
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
BI-2ML-B:
試験成績書(COA)