Merck
HF09004XSS
Millipore
Hi-Flow Plus HF09004
backing thickness 4 mil (100 μm), filter W × L 30.5 cm × 25 cm, pack of 5 sheets
別名:
Hi-Flow Plus メンブレン 90, HF, Hi-Flow, イムノアッセイメンブレン, ニトロセルロースメンブレン, ラテラルフローメンブレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NA.28
包装
pack of 5 sheets
品質水準
パラメーター
90 sec/4 cm capillary flow rate
基材の厚み
4 mil (100 μm)
filter W × L
30.5 cm × 25 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Hi-Flow Plus メンブレンは、優れた一貫性と性能が求められる迅速な診断用ラテラルフローテストで使用するために設計され、最適化されています。 ラテラルフローテストは、血液、唾液、尿などの 生物学的サンプルに含まれる 抗体や抗原などの分析対象物を迅速かつ簡単に 検出/定量化します。Hi-Flow Plus メンブレンは、 このような用途に最適です。さまざまな毛細管フロー時間とバッキングオプションをご利用できるため、 Hi-Flow Plus メンブレンを選択すると、アッセイのパフォーマンスが向上し、 幅広いアッセイ設計要件を満たす柔軟性が得られます。Hi-Flow Plus 90(HF090)は、速度が重要で、サンプルが豊富で、 感度が問題にならないテストに適しています。この Hi-Flow Plus 90 パックには、公称毛細管流動時間が 90 秒/4 cm の 4 ミル裏打ちニトロセルロースメンブレンの サンプルシートが 5 枚入っています。
アプリケーション
  • Hi-Flow Plus メンブレンは、 感染症検査 (COVID-19、HIV、インフルエンザ、マラリア、性感染症など)のほか、 女性’の健康、バイオマーカー検出、乱用薬物検査、医薬品開発、環境検査、農業用途、食品安全、製品品質検査、 動物の健康など、 幅広いラテラルフロー検査用途に適した重要な原材料です。
  • 競合、サンドイッチ、マルチプレックス検出アッセイなど、 すべてのラテラルフロー検査技術に 適しています。
  • 定性および定量の両方のテストタイプでの使用に最適化されており、 コロイド金ナノ粒子、 染色/蛍光ミクロスフェアなどのラテラルフロー検出器粒子と ベストマッチします。
  • 血液、唾液、尿、鼻咽頭スワブ、汗など、 幅広いサンプルマトリックスに存在する 分析対象物を検出するように設計されたラテラルフローテストでの 使用に適しています。
特徴および利点
特徴:
  • 一貫したフローと表面化学、堅牢な製造プロセス。
  • ラテラルフローアプリケーション向けに最適化された独自の表面化学。
  • 高い品質レベル: MQ400。
  • 数十年にわたるメンブレン製造経験を持つ信頼できるパートナーおよびブランド。
  • 高い生産能力、高い在庫レベル、複数の製造ライン。
  • 便利なサンプルパックは複数の形式でご利用いただけます。
  • 製造規模の数量をオンラインで購入し、すぐに発送できます。
  • 当社は完全なソリューションを提供します。Hi-Flow Plus メンブレンとともに、ラテラルフローワークフロー全体にわたる原材料とアッセイ開発サービスも提供しています。 https://www.sigmaaldrich.com/US/en/services/ivd-development-manufacturing/lateral-flow-services.
利点:
  • 一貫した毛細管フロー時間とメンブレンの厚さ。
  • 優れた表面形態により、メンブレン表面全体に試薬の一貫した均一なフロー分布が可能になります。
  • シャープで強力で均一なテストおよびコントロールラインの形成。
  • ロット内およびロット間の優れた一貫性。
  • アッセイ感度の向上。
  • 優れた再現性。
  • ラテラルフローテストの製造収率の向上。
  • 迅速なデリバリーとリードタイム。
  • サプライの中断がない。
  • 優れた技術サポート。
法的情報
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級II
第二種自己反応性物質
Jan Code
HF09004XSS:
試験成績書(COA)