安全性情報
BI0347
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B1 40% Acetic Anhydride in Acetonitrile
Biosynthesis Novabiochem®
別名:
dna
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116006
品質水準
製品種目
Novabiochem®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
転移温度
flash point 9.4 °C
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
BI0347-0200 is packaged in 24/400 glass bottles
BI0347-0505 is packaged in GL45 glass bottles
BI0347-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
アナリシスノート
Assay (acetic anhydride): 39.0-41.0% v/v
Assay (acetonitrile): 59.0-61.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Component: Acetic Anhydride Purity: 99.0% min
Component: Acetonitrile Purity (By GC): 99.9% min
Form: Clear liquid
Water (H2O): 100ppm max
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
48.9 °F - closed cup
引火点(℃)
9.4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BI0347-0505:
BI0347RR-31:
BI0347SE-37S:
BI0347SG-2000:
BI0347GR-37:
BI0347GR37:
BI0347-0200:
BI0347-4000:
BI0347CE-31:
試験成績書(COA)