安全性情報
BI0152
Sigma-Aldrich
Activator Solution 0.25M 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole in Acetonitrile
Biosynthesis Novabiochem®
別名:
1H-tetrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116006
蒸気圧
97 hPa ( 20 °C)
品質水準
製品種目
Novabiochem®
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
reagent type: catalyst
bp
81.6 °C/1013 hPa (Acetonitrile)
転移温度
flash point 7.2 °C
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
BI0152-0201 si packaged in 24/400 glass bottles
BI0152-0450 is packaed in 28/405 glass bottles
BI0152-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0152-1005 is packaged in GL45 glass bottles
BI0152-2500 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0152-2505 is packaged in GL45 glass bottles
BI0152-P4000 is packaged in poly coated glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
アナリシスノート
Color (APHA): 10 max
Component: Acetonitrile Purity (By GC): 99.9% min
ETT [5-(Ethylthio)-1H-tetrazole] Molarity: 0.23-0.27M
Form: Clear liquid
Water (H2O): 30ppm max
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
45.0 °F
引火点(℃)
7.2 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体