安全性情報
B451-500S
トリプシン大豆ブイヨンすぐに使えるボトル
Lecithin, Tween®, bottle capacity 1 L, bottle filling volume 500 mL, closure type, white screw cap with septum and protector, box of 4 bottles
別名:
CASO Broth, Casein Soyabean Digest Broth, TSB, TSB with neutralizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106214
物質
polycarbonate bottle
品質水準
無菌性
sterile; autoclaved
フォーム
powder
特徴
closure type white screw cap with septum and protector
組成
Lecithin
Tween®
包装
box of 4 bottles
テクニック
microbiological culture: suitable
sterility testing: suitable
ボトルの最大容量
1 L
bottle filling volume
500 mL
キャパシティ
1000 mL
pH
7.3±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
保管温度
2-25°C
適合性
nonselective for bacteria
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tryptic Soy Broth (TSB) with Lecithin and Polysorbate 20(Tween®20) is a complex medium designed for the enumeration of total microbial count present in the test sample. Lecithin along with Polysorbate 80 is effective against quaternary ammonium compounds, amphoteric surfactants, benzamidines, chlorhexidines, and dequadin. Polysorbate 80 inactivates benzyl alcohol, carbanilides, di-chlorobenzyl alcohols, benzoic acid, p-hydroxybenzoic acid and its esters, phenols, phenylethyl alcohols, and Solbrol (PHB esters).
Upon incubation, the enumerated microflora can be plated, isolated, and identified.
アプリケーション
Tryptic Soy Broth (TSB) with Lecithin and Polysorbate 20(Tween®20) is a complex medium used to enumerate microorganisms present in sterile or non-sterile products from food or pharmaceutical industry
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
B451-500S:
試験成績書(COA)