Merck
AX1775
Supelco
Ascorbic Acid
Meets ACS Specifications GR ACS
別名:
Ascorbic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O6
CAS番号:
分子量:
176.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-066-2
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
solid
強熱残分
≤0.1%
損失
≤0.1% loss on drying, 105°C
pH
2.2-2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
溶解性
330 g/L
密度
1.65 g/cm3 at 20 °C
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8,10-11H,1H2
InChI Key
TYQCGQRIZGCHNB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Meets ACS Specifications GR ACS
アナリシスノート
Assay99.0% minHeavy metals (as Pb)0.002% maxIron (Fe)0.001% maxLoss on drying (105°C)0.1% maxResidue after ignition0.1% maxSpecific rotation [a]25/D (10%, water)+20.5-+21.5°Sulfate (SO4)0.002% max
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ananthakrishnan Soundaram Jeevarathinam et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English) (2019-12-17)
We report a new approach to monitor drug release from nanocarriers via a paclitaxel-methylene blue conjugate (PTX-MB) with redox activity. This construct is in a photoacoustically silent reduced state inside poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) nanoparticles (PTX-MB@PLGA NPs). During release, PTX-MB is