Merck
AX1385
Supelco
硫酸アンモニウム
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
別名:
マスカナイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2SO4
CAS番号:
分子量:
132.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
231-984-1
認証
meets USP/NF
品質水準
蒸気圧
<1 Pa ( 25 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
crystals
不純物
≤0.005% Insoluble matter
強熱残分
≤0.005%
white
pH
5 (100 g/L in H2O)
溶解性
754-764 g/L
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
アナリシスノート
Assay99.0% minChloride (Cl)5ppm maxColorWhiteFormCrystalsHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxNitrate (NO3)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxResidue after ignition0.005% maxpH of a 5% solution at 25°C5.0-6.0
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
AX1385-1:
AX1385-3:
AX1385-20:
AX1385-5:
試験成績書(COA)