Merck
AX0156
Supelco
アセトニトリル
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, OmniSolv®
別名:
ACN, エチルニトリル, シアノメタン, シアン化メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CN
CAS番号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
EC Index Number:
200-835-2
bp:
81-82 °C (lit.)
製品名
アセトニトリル, OmniSolv® LC-MS
認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
品質水準
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
不純物
≤0.02% Water (H2O)
≤0.5 μeq/g Titrable base
≤1 μeq/g Titrable acid
≤50 ppb p-nitrophenol (LC/MS)
≤50 ppb reserpine (LC/MS)
蒸発残留物質
≤1 ppm
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
転移温度
flash point 2 °C
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤190 nm
UV吸収
λ: 200 nm Amax: ≤0.1
λ: 210 nm Amax: ≤0.04
λ: 220 nm Amax: ≤0.02
λ: 230 nm Amax: ≤0.01
λ: 240 nm Amax: ≤0.01
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 400-280 nm Amax: ≤0.005
SMILES記法
CC#N
フォーマット
neat
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Acetonitrile is a water-soluble polar organic solvent with exceptional solubilizing power, unique chromatographic properties, and ideal spectroscopic characteristics.
アプリケーション
Acetonitrile is used as a:
  • Mobile phase solvent in reversed-phase chromatography.
  • Rinsing solvent for Solid-phase extraction (SPE) column.
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10APHA maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence as quinine at 254 nm1ppb maxFluorescence as quinine at 365 nm1ppb maxFormClear liquidGradient at 210 nm2mAU maxGradient at 254 nm0.3mAU maxIdentity (IR-spectrum)ConformsLC-MS purity, ESI(+), as reserpine50ppb maxLC-MS purity, ESI(-), as p-nitrophenol50ppb maxMetals, suitable for LC/MSTo pass testTitrable acid1µeq/g maxTitrable base0.5µeq/g maxUV Abs. at 200 nm0.1AU maxUV Abs. at 210 nm0.04AU maxUV Abs. at 220 nm0.02AU maxUV Abs. at 230 nm0.01AU maxUV Abs. at 240 nm0.01AU maxUV Abs. at 250 nm0.01AU maxUV Abs. at 270 nm0.01AU maxUV Abs. at 400-280 nm0.005AU maxUV Cut-off190nm maxWater (H2O)0.02% max
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AX0156LA-39:
AX0156GV-39:
AX0156RW-37:
AX0156-6:
AX0156CC-37:
AX0156-901:
AX0156-1:
試験成績書(COA)