Merck
AX0116
Supelco
アセトン
OmniSolv®
別名:
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH3
CAS番号:
分子量:
58.08
Beilstein:
635680
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
200-662-2
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
認証
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA ACB B21-02
品質水準
蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
184 mmHg ( 20 °C)
製品種目
OmniSolv®
アッセイ
≥99.5% (corrected for water content, GC)
フォーム
liquid
expl. lim.
13.2 %
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
不純物
≤0.3 μeq/g Titrable acid
≤0.5% Water (H2O)
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
≤3 μg/L Capillary FID responsive substances (as decane)
蒸発残留物質
≤1 ppm
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
転移温度
flash point <-20 °C
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤329 nm
UV吸収
λ: 329 nm Amax: ≤1.00
λ: 330 nm Amax: ≤0.80
λ: 335 nm Amax: ≤0.30
λ: 340 nm Amax: ≤0.06
λ: 350 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
アプリケーション
PFAS testing
フォーマット
neat
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI Key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アセトンの発光強度は溶液の成分によって決まります。UV光を吸収したアセトンが光分解され、ラジカルが生じます。
AX0116P-1 is packaged in poly-coated glass bottles
OmniSolv®
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Assay (GC, corrected for water content)99.5% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)2ng/L maxCapillary FID responsive substances (as decane)3µg/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)1.0ppb maxInfrared SpectrumTo Pass TestRefractive index (at 20°C)Titrable acid0.3µeq/g maxUV Abs. at 329 nm1.00AU maxUV Abs. at 330 nm0.80AU maxUV Abs. at 335 nm0.30AU maxUV Abs. at 340 nm0.06AU maxUV Abs. at 350 nm0.005AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off329nm maxWater (H2O)0.5% max
法的情報
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AX0116ST-39:
AX0116-1:
AX0116-NP20:
AX0116-901:
AX0116SG-38:
AX0116-6:
AX0116P-1:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
アセトン suitable for HPLC, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
270725
アセトン