Merck
AX0077
Supelco
Acetic acid (glacial)
≥99%, OmniTrace
別名:
氷酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2H
CAS番号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-580-7
product name
酢酸, OmniTrace, ≥99%
グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
蒸気密度
2.07 (vs air)
蒸気圧
15.4 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
濃度
≤100% in acetic acid
屈折率
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
転移温度
flash point 39 °C
溶解性
602.9 g/L (at 25 °C (77 °F) at 1,013 hPa - completely soluble in water)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1 ppm
phosphate (PO43-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.5 ppm
微量陽イオン
Ag: ≤1 ppb
Al: ≤1 ppb
As: ≤0.5 ppb
Ba: ≤0.5 ppb
Be: ≤0.1 ppb
Bi: ≤0.1 ppb
Ca: ≤1 ppb
Cd: ≤0.5 ppb
Ce: ≤0.1 ppb
Co: ≤0.1 ppb
Cr: ≤1 ppb
Cs: ≤0.1 ppb
Cu: ≤0.5 ppb
Dy: ≤0.1 ppb
Er: ≤0.1 ppb
Eu: ≤0.1 ppb
Fe: ≤1 ppb
Ga: ≤0.1 ppb
Gd: ≤0.1 ppb
Ge: ≤0.5 ppb
Hf: ≤0.1 ppb
Hg: ≤1 ppb
Ho: ≤0.1 ppb
In: ≤0.1 ppb
K: ≤1 ppb
La: ≤0.1 ppb
Li: ≤0.1 ppb
Lu: ≤0.1 ppb
Mg: ≤0.5 ppb
Mn: ≤0.5 ppb
Mo: ≤0.5 ppb
Na: ≤1 ppb
Nd: ≤0.1 ppb
Ni: ≤0.5 ppb
Pb: ≤0.1 ppb
Pr: ≤0.1 ppb
Pt: ≤0.5 ppb
Rb: ≤0.1 ppb
Re: ≤0.1 ppb
Rh: ≤0.5 ppb
Ru: ≤0.5 ppb
Sb: ≤0.5 ppb
Sc: ≤0.1 ppb
Se: ≤1 ppb
Sm: ≤0.1 ppb
Sn: ≤0.5 ppb
Sr: ≤0.5 ppb
Tb: ≤0.1 ppb
Te: ≤0.5 ppb
Th: ≤0.1 ppb
Ti: ≤0.5 ppb
Tl: ≤0.1 ppb
Tm: ≤0.1 ppb
U: ≤0.1 ppb
V: ≤0.5 ppb
W: ≤0.5 ppb
Y: ≤0.1 ppb
Yb: ≤0.1 ppb
Zn: ≤1 ppb
Zr: ≤0.1 ppb
SMILES記法
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
OmniTrace acids offer an economical alternative for sensitive, trace metal analysis and sample preparation. These acids are tested to PPB (parts per billion) levels.
包装
Product is packed into HDPE bottles. Each HDPE bottle is packed into a single bottle shipping case.
法的情報
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AX0077-1:
AX0077-2:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
酢酸 溶液 suitable for HPLC
Sigma-Aldrich
45754
酢酸 溶液