Merck
491640
Sigma-Aldrich
Acetic acid-17O2
20 atom % 17O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C17O2H
CAS番号:
分子量:
62.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
20 atom % 17O
品質水準
分子量
60.46 by atom % calculation (10 atom % 17O)
屈折率
n20/D 1.3715 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.056 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
CC([17OH])=[17O]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i3+1,4+1
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-CQDYUVAPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)