由来生物
sheep
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
二次抗体及びコントロール抗体
アイソタイプコントロール抗体
品質
ELISA Analysis: A representative lot detected Sheep Anti-Human IgM, (Fc) in ELISA.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Human IgG, Human IgG Fab Fragment, Human IgG Fc, Human IgM Fc, Human IgM (myeloma) Fab m fragment, Human IgA, Mouse IgM, Rat IgM whole molecule, Chicken IgM whole molecule, Goat IgM whole molecule, Guinea Pig IgM whole molecule, Hamster IgM whole molecule, and Rabbit IgM whole molecule
法的情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
AP512:
試験成績書(COA)
資料
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.