Merck
AP2502200
Millipore
バインダ樹脂グラスファイバーメンブレンフィルター、2.0 μm孔径
Millipore, filter diam. 22 mm, hydrophilic, thickness 1.2 mm
別名:
バインダー付きグラスファイバーフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
詳細
2.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 22 mm diameter
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
100 °C max. temp.
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
直径
22 mm
フィルタ直径
22 mm
厚さ
1.2 mm
ポアサイズ
2.0 μm pore size
90 % porosity
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 0.9 ~ 8.0 µmフィルター用の前ろ過
  • 定性分析
  • 水溶液の清澄化