安全性情報
AP202J
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Rat light chain Antibody, Cy2 conjugate
Chemicon®, from goat
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
CY2 conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Light chains covalently bound to a pair of heavy chains to form an antibody molecule. Immunoglobulin light chains occur in two types, kappa or lambda. Light chain′s mass is about 25,000 Daltons per mole. Each light chain consists of about 250 amino-acids long. These are usually designated by the Greek letters kappa and lambda. The ratio of kappa to lambda found in the immunoglobulin population varies by species.
特異性
Minimal cross-reaction with bovine, goat, horse, human, mouse, rabbit, and sheep.
アプリケーション
Goat anti-Rat light chain Antibody, Cy2 conjugate detects level of light chain & has been published & validated for use in ELISA & WB.
Western Blotting: 1:50 -1:200
ELISA: 1:50 -1:200
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
ターゲットの説明
25 kDa
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
AP202J:
試験成績書(COA)