安全性情報
AP192C
Sigma-Aldrich
Donkey Anti-Mouse IgG Antibody, Cy3 conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
donkey
品質水準
結合体
CY3 conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は、ヒト血清に最も豊富に含まれているタンパク質の1つで、成人血液中の正常レベルは8~17 mg/mLです。IgGは微生物に対する体の防御にとって重要であり、その分子は適応免疫反応の一部としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には独立した2つの機能があります。それは、反応を誘発した病原体と結合すること、およびその他の細胞と分子を動員して抗原を破壊することです。IgGプールの変動は体細胞組み換えによって生じ、任意の時点における個体の特異性の数は1011バリアントに及ぶと推定されています。
特異性
マウスIgG、重鎖および軽鎖に特異的。
アプリケーション
このロバ抗マウスIgG抗体、Cy3コンジュゲート、吸着処理済み動物種は、ロバマウスIgGの検出に関して、IFにおける使用が検証されています。
研究のカテゴリ
二次& コントロール抗体
研究のサブカテゴリ
二重標識用吸着処理済み二次抗体
物理的形状
イムノアフィニティー精製
凍結乾燥済み。バッファー = 0.01 M Sodium Phosphate(pH 7.6)、0.25 M NaCl、15 mg/mL BSA、0.05% sodium azide含有。
保管および安定性
凍結乾燥品は出荷日から最長1年間、2–8°Cで保存できます。 再溶解後のこの製品は、2–8°Cで数週間、未希釈溶液として安定です。冷凍しないでください。暗所保存。再溶解後にさらに保存する場合は、同量のグリセロール(ACSグレード以上)を添加してグリセロールの最終濃度を50%にしてください。2–8°Cで最大6カ月保存できます。加熱・冷却サイクルを繰り返すことは避けてください。 グリセロールを添加すると、タンパク質と緩衝塩の濃度が半減するため注意が必要です。
その他情報
濃度:不定
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
AP192C:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tyrosine hydroxylase and aromatic L-amino acid decarboxylase do not coexist in neurons in the human anterior cingulate cortex.
K Ikemoto, K Kitahama, A Nishimura, A Jouvet, K Nishi, R Arai, M Jouvet, I Nagatsu
Neuroscience Letters null
Neuroprotective effect of the endogenous neural peptide apelin in cultured mouse cortical neurons.
Zeng, XJ; Yu, SP; Zhang, L; Wei, L
Experimental Cell Research null
Expression and localization of gap junctional connexins 26 and 43 in bovine periovulatory follicles and in corpus luteum during different functional stages of oestrous cycle and pregnancy.
Berisha B, Bridger P, Toth A, Kliem H, Meyer HH, Schams D, Pfarrer C
Reproduction in domestic animals = Zuchthygiene null
Low Mr phosphotyrosine protein phosphatase associates and dephosphorylates p125 focal adhesion kinase, interfering with cell motility and spreading.
Rigacci, S; Rovida, E; Dello Sbarba, P; Berti, A
The Journal of Biological Chemistry null
Liang-Qin Hou et al.
Development, growth & differentiation, 50(7), 531-541 (2008-05-29)
To define a genetic network that regulates development of the pancreas, we used high-density microarray (Affymetrix) to generate transcriptional profiles of rat pancreas from five biologically significant stages of development: embryonic day 12.5 (E12.5), E15.5, E18.5, postnatal day 0 (P0)