Merck
AP192F
Sigma-Aldrich
Donkey Anti-Mouse IgG Antibody, FITC conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
donkey
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は、ヒト血清に最も豊富に含まれているタンパク質の1つで、成人血液中の正常レベルは8~17 mg/mLです。IgGは微生物に対する体の防御にとって重要であり、その分子は適応免疫反応の一部としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には独立した2つの機能があります。それは、反応を誘発した病原体と結合すること、およびその他の細胞と分子を動員して抗原を破壊することです。IgGプールの変動は体細胞組み換えによって生じ、任意の時点における個体の特異性の数は1011バリアントに及ぶと推定されています。
特異性
マウスIgGに特異的
アプリケーション
このロバ抗マウスIgG抗体FITC結合、動物種吸着処理済みを用いたロバマウスIgGの検出では、IFでの使用が検証されています。
ほとんどのアプリケーションに対して推奨される希釈倍率:1:50~1:200
最適ワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
二次抗体およびコントロール抗体
研究サブカテゴリー
二重標識用吸着処理済み二次抗体
物理的形状
イムノアフィニティー精製
凍結乾燥品バッファー = 0.02 Mリン酸ナトリウム(pH 7.6)+0.25 M NaCl溶液、15 mg/mL BSAおよび0.1%アジ化ナトリウム含有
溶解:
無菌蒸留水で1 mg/mLになるように溶解します。
F/P比:
抗体1 mgあたり15 μg FITC
保管および安定性
凍結乾燥品は、2~8℃で最長12か月保存できます。溶解後、未希釈液として2~8℃で数週間安定です。溶解後、長期間保存する際は、等量のグリセロールを加えて最終濃度を50%グリセロールとしてください。未希釈アリコートで-20°Cで最長12カ月保存できます。グリセロール添加後は、タンパク質(およびバッファー塩)の濃度がはじめの2分の1になっていることにご注意ください。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
AP192F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The use of dentin matrix scaffold and dental follicle cells for dentin regeneration.
Weihua Guo,Yong He,Xiaojun Zhang,Wei Lu,Chunmei Wang,Hua Yu,Yuan Liu,Yuan Li,Yalei Zhou et al.
Biomaterials null
Ryosuke Saigusa et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(49), 15136-15141 (2015-11-26)
Systemic sclerosis (SSc) is a multisystem autoimmune disorder with clinical manifestations resulting from tissue fibrosis and extensive vasculopathy. A potential disease susceptibility gene for SSc is IFN regulatory factor 5 (IRF5), whose SNP is associated with milder clinical manifestations; however
Odontogenic potential of mesenchymal cells from hair follicle dermal papilla.
Gang Wu, Zhi-Hong Deng, Xiao-Ju Fan, Zhao-Feng Ma, Ya-Juan Sun, Dan-Dan Ma, Jun-Jie Wu et al.
Stem Cells and Development null
Tooth root regeneration using dental follicle cell sheets in combination with a dentin matrix - based scaffold.
Bo Yang,Gang Chen,Jie Li,Qing Zou,Dan Xie,Yali Chen,Hang Wang,Xiaohui Zheng,Jie Long et al.
Biomaterials null
Weihua Guo et al.
Cell transplantation, 23(2), 181-194 (2013-02-01)
Cell transplantation has emerged as a novel therapeutic strategy for periodontitis, and the adoption of cell pellet offers advantages by secreting abundant extracellular matrix (ECM) and eliminating the adverse effect of cell carriers. This study aimed to fabricate scaffold-free periodontal