Merck
AP2029325
Millipore
PREFLTR AP20 293MM 25/PK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
物質
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophilic
パラメーター
1.3 mL/min-cm2 water flow rate
フィルタ直径
293 mm
厚さ
1 mm
ポアサイズ
2.0 μm pore size
90 % porosity
輸送温度
ambient
その他情報
使用方法
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過(サイズ排除)
  • 用途:バイオプロセシング
  • 使用目的:微生物/バイオバーデンの低減または除去
  • 使用上の注意:Steam Sterilization & Integrity Testing ProceduresガイドとVisual Inspection Guideの最初のページを参照してください。
  • 保管について:乾燥した場所で保管してください。
  • 廃棄:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13