Merck
AP162A
Sigma-Aldrich
Rabbit Anti-Chicken IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate
Chemicon®, from rabbit
別名:
IgY
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
chicken
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
アプリケーション
Research Category
二次抗体及びコントロール抗体
Research Sub Category
全免疫グロブリン検出用二次抗体
Rabbit anti-Chicken IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate detects level of Chicken IgG & has been published & validated for use in ELISA & WB.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AP162A:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
METCAM/MUC18 augments migration, invasion, and tumorigenicity of human breast cancer SK-BR-3 cells.
Guofang Zeng,Shaoxi Cai,Yuan Liu,Guang-Jer Wu
Gene null
Enforced expression of METCAMMUC18 increases tumorigenesis of human prostate cancer lNCaP cells in nude Mice.
Wu GJ, Wu MW, Wang C, Liu Y
The Journal of urology null