安全性情報
AB5802
Sigma-Aldrich
抗ドーパミントランスポーター抗体、細胞外ループ2
Chemicon®, from rabbit
別名:
Anti-DAT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, monkey
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC6A3(6531)
特異性
ドーパミントランスポーター、細胞外ループ2(EL2)
免疫原
エピトープ:細胞外ループ2
ヒトドーパミントランスポーターのEL2領域に由来する合成ペプチド。
アプリケーション
イムノブロッティング:1:500~1:1,000
ホルムアルデヒド固定脳切片を用いた免疫組織染色: 1:500~1:1,000
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗ドーパミントランスポーター抗体、細胞外ループ2は、IHおよびWBに適したドーパミントランスポーターに対する抗体です。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
イオンチャンネルおよびトランスポーター
物理的形状
アフィニティー精製免疫グロブリン。 各バイアルには、100 μg/mL BSAと50%グリセロールを含有する100 μLの10 mM HEPES(pH 7.5)、150 mM塩化ナトリウム中の約33 μgのアフィニティー精製抗体が含まれています。
保管および安定性
-20~-80°Cの未希釈アリコートで最大6カ月間保存できます。自動霜取り機能のない冷凍庫に保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
AB5802:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Disruption of the interaction of alpha-synuclein with microtubules enhances cell surface recruitment of the dopamine transporter.
Christophe Wersinger,Anita Sidhu
Biochemistry null
Attenuation of dopamine transporter activity by alpha-synuclein.
Christophe Wersinger, Anita Sidhu, Christophe Wersinger, Anita Sidhu
Neuroscience Letters null
Chiharu Sogawa et al.
PloS one, 5(8), e11945-e11945 (2010-08-12)
The transporters for dopamine (DAT) and norepinephrine (NET) are members of the Na+- and Cl--dependent neurotransmitter transporter family SLC6. There is a line of evidence that alternative splicing results in several isoforms of neurotransmitter transporters including NET. However, its relevance
Etienne Cartier et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 13, 35-35 (2019-03-05)
The dopamine transporter (DAT) is a plasma membrane protein responsible for the uptake of released dopamine back to the presynaptic terminal and ending dopamine neurotransmission. The DAT is the molecular target for cocaine and amphetamine as well as a number
Physical and functional interaction between the dopamine transporter and the synaptic vesicle protein synaptogyrin-3.
Ega?a, LA; Cuevas, RA; Baust, TB; Parra, LA; Leak, RK; Hochendoner, S; Pe?a, K; Quiroz et al.
The Journal of Neuroscience null