由来生物
goat
品質水準
結合体
CY3 conjugate
抗体製品の状態
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
アプリケーション
Research Category
二次抗体及びコントロール抗体
二次抗体及びコントロール抗体
Research Sub Category
全免疫グロブリン検出用二次抗体
全免疫グロブリン検出用二次抗体
Goat anti-Rat IgG Antibody, Cy3 conjugate detects level of Rat IgG & has been published & validated for use in IF.
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AP136C:
試験成績書(COA)
SOX2 targets fibronectin 1 to promote cell migration and invasion in ovarian cancer: new molecular leads for therapeutic intervention.
Omics : A Journal of Integrative Biology null
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(47), 9012-9027 (2020-10-23)
Genome stability is essential for brain development and function, as de novo mutations during neuronal development cause psychiatric disorders. However, the contribution of DNA repair to genome stability in neurons remains elusive. Here, we demonstrate that the base excision repair