ABT115
Anti-FucT-III Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Galactoside 3(4)-L-Fucosyltransferase, Blood Group Lewis Alpha-4-Fucosyltransferase, Lewis Ft, Fucosyltransferase 3, Fucosyltransferase Iii, Fuct-Iii, Alpha-(1,3)-Fucosyltransferase 3
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FUT3(2525)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞骨格
糖鎖学
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected FucT-III on 10 µg of human liver tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Human Liver Tissue Lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABT115:
試験成績書(COA)