ABS553
Anti-phospho KDR/FLK-1/VEGFR2 Antibody (Tyr1059)
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGFR-2, Fetal liver kinase 1, FLK-1, Kinase insert domain receptor, KDR, Protein-tyrosine kinase receptor flk-1, CD309
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
sheep (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology)
テクニック
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr1059)
遺伝子情報
human ... KDR(3791)
詳細
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
細胞周期、DNA複製及び修復
品質
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected KDR/FLK-1/VEGFR2 in VEGF treated HUVEC cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABS553:
試験成績書(COA)