ABS233
Anti-PI3 Kinase p85 Antibody, N-SH2 domain
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit alpha, PI3-kinase regulatory subunit alpha, PI3K regulatory subunit alpha, PtdIns-3-kinase regulatory subunit alpha, Phosphatidylinositol 3-kinase 85 kDa regulatory subunit alpha, PI3-kinase subunit p85-al
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human, rat
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Pik3R1(282307)
human ... PIK3R1(5295)
mouse ... Pik3R1(18708)
rat ... Pik3R1(25513)
rhesus monkey ... Pik3R1(698996)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
発生シグナル伝達
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg from a representative lot immunoprecipitated PI3 kinase regulatory subunit alpha isoforms from 500 µg of Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected PI3 kinase regulatory subunit alpha isoforms in 10 µg of Jurkat cell lysate.
品質
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PI3 kinase regulatory subunit alpha isoforms in 10 µg of rat brain tissue lysate.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Jurkat cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABS233:
試験成績書(COA)