ABS1515
抗リン酸化NFkB p52(Ser222)抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Nuclear factor NF-kappa-B p100 subunit, DNA-binding factor KBF2, H2TF1, Lymphocyte translocation chromosome 10 protein, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 2, Oncogene Lyt-10, Lyt10, Nuclear factor NF-kappa-B p52 subunit
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer222)
遺伝子情報
human ... NFKB2(4791)
詳細
免疫原
アプリケーション
シグナル伝達
シグナル伝達神経科学
品質
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのP52 WTをトランスフェクトした細胞ライセートU2OS中のリン酸化NFκB(Ser222)をWTによって検出できます。
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ABS1515:
試験成績書(COA)