ABN1737
Anti-BHLHE40/DEC1 Antibody
serum, from rabbit
別名:
Class E basic helix-loop-helix protein 40, bHLHe40, Class B basic helix-loop-helix protein 2, bHLHb2, Differentially expressed in chondrocytes protein 1, DEC1, Enhancer-of-split and hairy-related protein 2, SHARP-2, Stimulated by retinoic acid gene 13 pr
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BHLHE40(8553) , DEC1(50514) , STRA13(201254)
詳細
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
ニューロン発生
品質
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected BHLHE40/DEC1 in 10 µg of K562 nuclear extract.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN1737:
試験成績書(COA)