ABF125
Anti-S100A8/MRP-8 Antibody (Azide Free)
serum, from rabbit
別名:
Protein S100-A8, Calgranulin-A, Chemotactic cytokine CP-10, Leukocyte L1 complex light chain, Migration inhibitory factor-related protein 8, MRP-8, p8, Pro-inflammatory S100 cytokine, S100 calcium-binding protein A8, S100A8/MRP-8
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse, human
テクニック
activity assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... S100A8(6279)
詳細
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
免疫グロブリン及び免疫
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected S100A8/MRP-8 in mouse arthritic paw tissue (Cesaro, A., et al. (2012). PLOS ONE. 7(9):e4578).
品質
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected S100A8/MRP-8 in 10 µg of human spleen tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABF125:
試験成績書(COA)