ABE999
Anti-RPB3
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
RPB3, DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB3, RNA polymerase II subunit 3, RNA polymerase II subunit B3, DNA-directed RNA polymerase II 33 kDa polypeptide, DNA-directed RNA polymerase II subunit C, RPB31
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, rat, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POLR2C(5432)
詳細
免疫原
アプリケーション
品質
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected RPB3 in 10 µg of HUVEC cell lysate.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE999:
試験成績書(COA)