ABE69
Anti-PTIP Antibody
from chicken, purified by affinity chromatography
別名:
PAX interacting (with transcription-activation domain) protein 1, PAX transactivation activation domain-interacting protein, protein encoded by CAG trinucleotide repeats, PAX transcription activation domain interacting protein 1 like
About This Item
おすすめの製品
由来生物
chicken
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat, mouse, human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PAXIP1(22976)
詳細
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
エピジェネティクス
Immunofluorescence Analysis: A represenative lot was used by an independent laboratory in IF (Lechner, M., et al. (2000).
品質
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PTIP in 10 µg of A431 cell lysate.
ターゲットの説明
Other isoforms may be observed in some lysates.
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
A431 cell lysate
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE69:
試験成績書(COA)