Merck
345758
Sigma-Aldrich
Anti-Ganglioside GM₁, Asialo Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
含みます
≤0.1% sodium azide as preservative
交差性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Anti-Ganglioside GM₁, Asialo, rabbit polyclonal, recognizes ganglioside GM₁ asialo.
Rabbit polyclonal antibody supplied as undiluted serum. Recognizes ganglioside GM1 asialo.
Recognizes ganglioside GM1 asialo.
免疫原
purified, bovine brain asialo-ganglioside GM₁
アプリケーション
ELISA (1:500)
TLC Immunoblotting (1:100, colorimetric)
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
その他情報
Does not cross-react with other carbohydrate epitopes. Variables associated with assay conditions will dictate the optimal working dilution.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
345758-UL:
345758-100UL:
試験成績書(COA)