Merck
Z419966
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnels with PTFE needle valve
Jacketed, capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
別名:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/40
H
550 mm
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)