精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
trimethylation (Lys180 )
遺伝子情報
human ... STAT3(6774)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
エピジェネティクス及び核内機能分子
核受容体
Peptide Inhibition Assay: Target specificity of a representative lot was confirmed by immunogen peptide blocking prior to Western blotting analysis (0.5 µg/mL) ) of mouse embryonic stem cell lysate (10 µg/lane) . Only the immunogen peptide, but not the corresponding peptide without the Lys180 trimethylation modification, blocked the detection of the target band.
品質
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected STAT3 trimethylated on Lys180 in 10 µg of mouse embryonic stem cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE1397:
試験成績書(COA)