安全性情報
ABE1331
Sigma-Aldrich
Anti-Zinc finger protein Eos Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Zinc finger protein Eos, Ikaros family zinc finger protein 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IKZF4(64375)
詳細
ジンクフィンガータンパク質Eosは、イカロスファミリージンクフィンガータンパク質4としても知られ、遺伝子名IKZF4/KIAA1782/ZNFN1A4によってコードされている、イカロスC2H2型ジンクフィンガータンパク質ファミリーのメンバーです。ジンクフィンガータンパク質Eosは、5′GGGAATRCC-3′イカロス結合配列に結合するDNA結合タンパク質です。また転写抑制因子でもあり、SPI1やMITFと相互作用し、共抑制因子のSIN3AやCTBP2の動員を介してCTSKやACP5プロモーターの転写を抑制します。ジンクフィンガータンパク質Eosは中枢神経系と末梢神経系の発生に関与している可能性があります。ジンクフィンガータンパク質Eosは他の次のファミリーメンバーと相互作用します:IKZF1、IKZF2、IKZF3、IKZF5、ならびにCTBP2、SPI1、そしてMITFです。ジンクフィンガータンパク質Eosは骨格筋で高度に発現し、心臓、胸腺、腎臓、肝臓、脾臓での発現は低レベルです。ジンクフィンガータンパク質Eosは、造血細胞株MOLT-4、NALM-6、K-562でも発現しています。THP-1およびM-07e細胞株で高度な発現が検出されていますが、これらにはそれぞれ骨髄系細胞および初期巨核球系細胞の特徴があります。
特異性
免疫原の配列はウシと93%相同です。
免疫原
C末端近傍のヒトジンクフィンガータンパク質Eosに相当するKLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
この抗ジンクフィンガータンパク質Eos抗体は、ジンクフィンガータンパク質Eosの検出において、WB、ICでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgのヒト胸腺組織ライセート中のジンクフィンガータンパク質Eosを検出できます。
免疫細胞染色:1.0 µg/mLで使用、HepG2細胞でジンクフィンガータンパク質Eosを検出できます。
品質
HepG2細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgのHepG2細胞ライセート中のジンクフィンガータンパク質Eosを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約60 kDa本抗体は、免疫原配列に基づき、ジンクフィンガータンパク質Eosの両アイソフォーム(約64と約59 kDa)を検出すると予測されます。一部の細胞ライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE1331:
試験成績書(COA)