ABC846
Anti-Slc22A17 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Solute carrier family 22 member 17, 24p3 receptor, 24p3R, Brain-type organic cation transporter, Lipocalin-2 receptor, Neutrophil gelatinase-associated lipocalin receptor, NgalR, Slc22A17
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC22A17(51310)
詳細
免疫原
アプリケーション
品質
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected Slc22A17 in SK-N-SH cell lysate with and without blocking peptide.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
ABC846:
試験成績書(COA)