精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BAG3(9531)
詳細
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected BAG3 in 10 µg of DU145 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
DU145 cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABC156:
試験成績書(COA)