安全性情報
915831
Sigma-Aldrich
Bioactive glass
powder, 13-93, ≥98%, 50-250 μm particle size
別名:
Bioglass ceramics, Silica glass
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CaO:SiO2:P2O5:MgO:K2O:Na2O
UNSPSCコード:
12352305
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
粒径
50-250 μm
アプリケーション
Bioactive glass is able to form a hydroxyapatite-like surface layer thus providing a stable bond to bone cells. In addition, bioactive glass has been shown to stimulate bone cells regeneration. Due to its biocompatability and osteogenic capacity applications include tissue engineering, enamel reconstruction, bio-coatings, and high temperature adhesives.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Lungs, Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
915831-10G:4548173371320
915831-VAR:
915831-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Francesco Baino et al.
Journal of functional biomaterials, 9(1) (2018-03-23)
Bioactive glasses caused a revolution in healthcare and paved the way for modern biomaterial-driven regenerative medicine. The first 45S5 glass composition, invented by Larry Hench fifty years ago, was able to bond to living bone and to stimulate osteogenesis through