フォーム
low-melting solid
品質水準
分子量
PCL Mn 800
PCL average Mn 800
PEG Mn 4000
PEG average Mn 4000
含みます
≥50 ppm MEHQ
色
white to off-white
Ω末端
acrylate
α末端
acrylate
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(OCCOC(CCCCCOC(C=C)=O)=O)CCCCCOC(C=C)=O
InChI
1S/C20H30O8/c1-3-17(21)25-13-9-5-7-11-19(23)27-15-16-28-20(24)12-8-6-10-14-26-18(22)4-2/h3-4H,1-2,5-16H2
InChI Key
PCLZPCUCIICUMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- PCL-PEG-PCL triblock copolymer
- Hydrolytically degradable PCL blocks
- Acrylate functional groups permit photopolymerization
PCL-PEG-PCL diacrylate, average Mn 400-4000-400, is a functionalized, amphiphilic triblock copolymer composed of a central hydrophilic, biocompatible poly(ethylene glycol) (PEG) block and two terminal hydrophobic, biodegradable poly(caprolactone) (PCL) blocks. PCL-PEG-PCL diacrylate can be crosslinked via free radical polymerization and/or photopolymerication to form a crosslinked hydrogel network. Hydrolysis of the esters of the PCL blocks permits degradation of the crosslinked networks.
アプリケーション
- Tissue engineering
- 3D printing
- Drug delivery
特徴および利点
- PCL-PEG-PCL triblock copolymer
- Hydrolytically degradable PCL blocks
- Acrylate functional groups permit photopolymerization
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
929611-BULK:
929611-VAR:
929611-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)