Merck
AB9864R
Sigma-Aldrich
抗NMDAR1抗体 クローン1.17.2.6 ウサギモノクローナル
clone 1.17.2.6, from rabbit, unconjugated
別名:
N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit zeta-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, NMDA receptor 1, glutamate [NMDA] receptor subunit zeta 1, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
1.17.2.6, monoclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
rat, mouse
テクニック:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
15
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1.17.2.6, monoclonal
化学種の反応性
rat, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRIN1(2902)
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
詳細
N-メチル-D-アスパラギン酸受容体サブユニットNR1(NMDAR1)は、グルタミン酸作動性イオンチャネルファミリーに属する複数回膜貫通型タンパク質であり、脳全体で興奮性シナプスに局在する四環系タンパク質NMDARからなる2つのサブユニットのうちの1つです。NMDAR1はグリシンに媒介され、興奮毒性、学習、記憶獲得、シナプス可塑性、シナプス形成に重要な構成要素です。また、グルタミン酸神経伝達や細胞表面のNMDA受容体の標的化などの神経機能にも調節的役割を果たしています。グルタミン酸作動性イオンチャネルとして、NMDAR1はカルシウム透過性が高く、電位依存的にマグネシウムに対する感受性を有します。
免疫原
エピトープ:C末端のNMDAR1を認識します
ヒトNMDAR1に対応する直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:0.1 µg/mLで使用、マウスミクロソーム脳組織ライセート10 µg中のNMDAR1を検出できます。
免疫組織染色: 希釈倍率1:250で使用、ラット小脳組織中のNMDAR1を検出できます。
抗NMDAR1抗体 クローン1.17.2.6は、NMDAR1の量を検出します;公表済み;WBおよびIHにおける使用について検証済み。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
神経伝達物質および受容体
品質
ラット脳組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.1 µg/mLで使用、ラット脳組織ライセート10 µg中のNMDAR1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約120 kDa
物理的形状
プロテインA
精製ウサギモノクローナルIgG抗体、150 mM塩化ナトリウム、0.05%アジ化ナトリウム、40%グリセロールを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
-20℃で受領日から1年間安定です。
取扱いに関する推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微量遠心管に分注し、 -20℃で保存します。IgGを損傷し、製品の性能に影響を及ぼす可能性のある凍結/融解の繰り返しは避けてください。
注:冷凍庫の温度が -20℃未満に変動すると、グリセロール含有溶液が保存中に凍結する可能性があります。
アナリシスノート
対照
ラット脳組織ライセート
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB9864R:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Milena De Felice et al.
Molecular pain, 12 (2016-04-21)
Bone metastases occur frequently in advanced breast, lung, and prostate cancer, with approximately 70% of patients affected. Pain is a major symptom of bone metastases, and current treatments may be inadequate or have unacceptable side effects. The mechanisms that drive
Mirko Feldmann et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 29(2), 892-905 (2018-12-12)
Although by adulthood cortical structures and their capacity for processing sensory information have become established and stabilized, under conditions of cortical injury, or sensory deprivation, rapid reorganization occurs. Little is known as to the impact of this kind of adaptation
Jaishree Jalewa et al.
PloS one, 9(2), e88003-e88003 (2014-02-12)
Orexinergic/hypocretinergic (Ox) neurotransmission plays an important role in regulating sleep, as well as in anxiety and depression, for which the serotonergic (5-HT) system is also involved in. However, little is known regarding the direct and indirect interactions between 5-HT in
Emilia H Moscato et al.
Annals of neurology, 76(1), 108-119 (2014-06-12)
A severe but treatable form of immune-mediated encephalitis is associated with antibodies in serum and cerebrospinal fluid (CSF) against the GluN1 subunit of the N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR). Prolonged exposure of hippocampal neurons to antibodies from patients with anti-NMDAR encephalitis caused
Rupali Sharma et al.
Scientific reports, 9(1), 16406-16406 (2019-11-13)
Long-term operations carried out at high altitude (HA) by military personnel, pilots, and astronauts may trigger health complications. In particular, chronic exposure to high altitude (CEHA) has been associated with deficits in cognitive function. In this study, we found that