抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat
包装
antibody small pack of 25 μL
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer845)
遺伝子情報
human ... GRIA1(2890)
詳細
グルタミン酸受容体1(AMPA)は、グルタミン酸作動性イオンチャネルに属し、AMPA、グルタミン酸、およびカイニン酸と結合します。L-グルタミン酸は哺乳類CNSにおける主要な興奮性神経伝達物質であり、リガンド作動性イオンチャネル(イオンチャネル型受容体、サブユニットGluR1-4から構成される)とGタンパク質共役型(代謝型)受容体の両方を介して作用します。AMPAグルタミン酸受容体は、CNSにおける速いシナプス伝達を仲介します。
特異性
グルタミン酸受容体1(GluR1)、phosphoSer845を認識します。この抗体は、Ser845でリン酸化されたGluR1に相当する100 kDaのタンパク質を認識します。
免疫原
エピトープ:phosphoSer 845
ラットGluR1のphosphoSer845の周囲のアミノ酸に相当する合成ペプチド
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:1:1,000
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗グルタミン酸受容体1抗体、phosphoSer 845は、WBで使用するためのグルタミン酸受容体1に対する抗体です。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
神経伝達物質・受容体
神経伝達物質・受容体
ターゲットの説明
100 kDa
物理的形状
アフィニティ精製免疫グロブリン。 150 mM NaCl、100 μg/mL BSA、および50%グリセロールを含む10 mM HEPES、pH 7.5中の液体
免疫アフィニティ精製
保管および安定性
出荷日から1年間、-20°Cで保存できます。凍結融解を繰り返さないため、分注してください。製品の回収率を最大化するため、解凍した後キャップを開ける前に、元のバイアルを遠心してください。
アナリシスノート
コントロール
ヒト脳組織
ヒト脳組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
AB5849-25UL:
AB5849:
試験成績書(COA)
Alan Rembach et al.
Journal of neuroscience research, 77(4), 573-582 (2004-07-21)
Glutamate excitotoxicity is strongly implicated as a major contributing factor in motor neuron degeneration in amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Excitotoxicity results from elevated intracellular calcium ion (Ca(2+)) levels, which in turn recruit cell death signaling pathways. Recent evidence suggests that
Equipotent inhibition of fatty acid amide hydrolase and monoacylglycerol lipase - dual targets of the endocannabinoid system to protect against seizure pathology.
Naidoo, Vinogran, et al.
Neurotherapeutics, 9, 801-813 (2012)
Increased insertion of GluR2-lacking AMPA receptors at hippocampal synapses upon repeated morphine administration.
Billa SK, Liu J, Bjorklund NL, Sinha N, Fu Y, Shinnick-Gallagher P, Mor??n JA
Molecular Pharmacology null
Evidence for a developmental role for TLR4 in learning and memory.
Okun, E; Barak, B; Saada-Madar, R; Rothman, SM; Griffioen, KJ; Roberts, N; Castro et al.
Testing null
Learning-induced glutamate receptor phosphorylation resembles that induced by long term potentiation.
Shukla, K; Kim, J; Blundell, J; Powell, CM
The Journal of Biological Chemistry null