Merck
AB5847
Sigma-Aldrich
Anti-Glutamate Receptor 1 Antibody, phosphoSer 831
Chemicon®, from rabbit
別名:
GluR1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
WB
化学種の反応性:
rat
テクニック:
western blot: suitable
citations:
27
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat
包装
antibody small pack of 25 μL
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRIA1(2890)
特異性
グルタミン酸受容体1(GluR1)、phosphoSer831を認識します。この抗体は、ラット海馬ホモジネートにおいて、Ser831でリン酸化されたGluR1に相当する約100 kDaのタンパク質を認識します。GluR1タンパク質の免疫標識は、免疫原ペプチドによってブロックされますが、リン酸化されていないペプチドではブロックされません。 免疫原配列は、ヒトおよびマウスにおいて100%相同性です。
免疫原
エピトープ:phosphoSer 831
ラットGluR1のphosphoSer831の周囲のアミノ酸に相当する合成ペプチド。
アプリケーション
この抗グルタミン酸受容体1抗体、phosphoSer 831を用いたグルタミン酸受容体1の検出は、WBでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング、ドットブロット:1:500~1:1000。使用する希釈倍率は、組織や予測されるリン酸化状態に基づいて決定する必要があります。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
神経科学
研究サブカテゴリー
神経伝達物質・受容体&
ターゲットの説明
100 kDa
関連事項
先発品:05-823
物理的形状
アフィニティ精製免疫グロブリン。 150 mM NaCl、100 μg/mL BSA、および50%グリセロールを含む10 mM HEPES、pH 7.5中の液体
イムノアフィニティー精製
保管および安定性
-20°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
海馬ニューロン、ラット脳組織ライセート、またはマウス脳組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB5847-25UL:
AB5847:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marion Rame et al.
PloS one, 12(5), e0177036-e0177036 (2017-05-05)
Single sub-anesthetic doses of ketamine can exacerbate the symptoms of patients diagnosed with schizophrenia, yet similar ketamine treatments rapidly reduce depressive symptoms in major depression. Acute doses of the atypical antipsychotic drug clozapine have also been shown to counteract ketamine-induced
Mónica Fernández-Monreal et al.
Journal of cell science, 129(14), 2793-2803 (2016-06-04)
Hippocampal synaptic plasticity involves both membrane trafficking events and intracellular signaling, but how these are coordinated is far from clear. The endosomal transport of glutamate receptors in and out of the postsynaptic membrane responds to multiple signaling cascades triggered by
Learning-induced glutamate receptor phosphorylation resembles that induced by long term potentiation.
Shukla, K; Kim, J; Blundell, J; Powell, CM
The Journal of Biological Chemistry null
Caitlin E Burgdorf et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(49), 11894-11911 (2017-11-02)
Exposure to cocaine-associated contextual cues contributes significantly to relapse. Extinction of these contextual associations, which involves a new form of learning, reduces cocaine-seeking behavior; however, the molecular mechanisms underlying this process remain largely unknown. We report that extinction, but not
Svetlana Korotchenko et al.
Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 369(1654), 20140134-20140134 (2014-09-17)
Heparan sulfates (HSs) are complex and highly active molecules that are required for synaptogenesis and long-term potentiation. A deficit in HSs leads to autistic phenotype in mice. Here, we investigated the long-term effect of heparinase I, which digests highly sulfated