安全性情報
AB5032
Sigma-Aldrich
抗神経細胞接着分子抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
CD56 antigen, antigen recognized by monoclonal antibody 5.1H11
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, rat, chicken, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NCAM1(4684)
詳細
以前割り当てられたタンパク質識別子P13592は、P13591に統合されました。詳細については、UniProtデータベースを参照してください。
細胞接着分子の免疫グロブリンスーパーファミリーは、構造が免疫グロブリンタンパク質と関連しています。このファミリーには100を超えるメンバーが含まれ、ICAM(細胞間接着分子)、NCAM(神経細胞接着分子)、NgCAM(神経膠細胞接着分子)などがあります。NCAMとNgCAMはともにカルシウム非依存性の接着分子です。NCAMは、最初に特性評価されたCAMであり、発生のごく初期からすべてのニューロンに発現しています。隣接細胞のNCAMに同種親和性結合し、神経発生時にさまざまな機能を示します。これらの重要な機能の1つは、ニューロンの伸長と神経結合の形成の際に、発生中の神経突起をまとめて保持することです。NCAMの接着特性は、制御された炭水化物であるポリシアル酸(PSA)の存在によって、発生および可塑中に調節されます。アルファ-2,8-関連PSA(NCAM-PSA)の翻訳後付加は、学習と記憶形成時のシナプス可塑性、および神経再生の機構に寄与すると考えられています。
特異性
二ワトリ、ヒト、ラットと交差反応すると予想されます。
神経細胞接着分子(NCAM)。MWは200-250 kDaです。ノイラミニダーゼで処理した場合は、140-180 kDaです。160 kDaの分解産物も認められる場合があります。
免疫原
高度精製ニワトリNCAM
アプリケーション
この抗神経細胞接着因子抗体を用いた神経細胞接着因子の検出は、ELISA、IF、IH、FUNC、WBでの使用が検証されています。
免疫組織染色:
前回のロットは、さまざまな固定液を用いたときに機能することが示されました。1 μg/mLの濃度で使用するとニワトリNCAMを検出でき、2 μg/mLの濃度で使用するとマウスNCAMを検出できます。
免疫蛍光:
この抗体の前回のロットを免疫蛍光で使用しました。
機能阻害:
この抗体の前回のロットを機能阻害で使用しました。
ELISA:
0.3 μg/mLの前回のロットを使用しました。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
成長円錐・軸策ガイダンス
品質
マウス脳ライセートのウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1000で使用、10 μgのマウス脳ライセート中のNCAMを検出できます。
ターゲットの説明
MWは200-250 kDaです。ノイラミニダーゼで処理した場合は、140-180 kDaです。160 kDaの分解産物も認められる場合があります。
物理的形状
保存剤を含まないPBSを含むバッファー中の精製ウサギポリクローナル
免疫アフィニティ精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取り扱いの推奨事項:
最初に解凍するときは、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。 マイクロ遠心チューブに分注し、-20°Cで保存してください。 凍結融解を繰り返さないでください。IgGが損傷され、製品性能に影響を与える可能性があります
アナリシスノート
コントロール
ノイラミニダーゼで処理したマウス脳膜。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB5032:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Differential expression of chemokines in inflammatory myopathies
De Bleecker, JL et al.
Neurology, 58, 1779-1785 (2002)
Yutaka Maruyama et al.
PloS one, 7(4), e34489-e34489 (2012-04-19)
Recently, we reported that calcium-sensing receptor (CaSR) is a receptor for kokumi substances, which enhance the intensities of salty, sweet and umami tastes. Furthermore, we found that several γ-glutamyl peptides, which are CaSR agonists, are kokumi substances. In this study
Muscle regeneration, inflammation, and connective tissue expansion in canine inflammatory myopathy
Salvadori, C. et al.
Muscle and Nerve, 31, 192-198 (2005)
Protein kinase A activation promotes plasma membrane insertion of DCC from an intracellular pool: A novel mechanism regulating commissural axon extension.
Bouchard, JF; Moore, SW; Tritsch, NX; Roux, PP; Shekarabi, M; Barker, PA; Kennedy, TE
The Journal of Neuroscience null
Afshin Mosahebi et al.
Experimental neurology, 173(2), 213-223 (2002-02-02)
Transplantation of allogeneic Schwann cells (SC) would make it feasible to reconstruct immediately peripheral nerve defects, compared to using autologous SC; however, this treatment modality has not been adequately evaluated. The aim of this study was to characterize and compare