AB2204
Anti-BMAL1 Antibody
serum, from guinea pig
別名:
ARNT-like protein 1, brain and muscle, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP3, Brain and muscle ARNT-like 1, member of PAS protein 3, aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like, bHLH-PAS protein JAP3, basic-helix-loop-helix-PAS orphan MOP3 2, m
About This Item
おすすめの製品
由来生物
guinea pig
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse, human, rat
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARNTL(406)
mouse ... Arntl(11865)
rat ... Arntl(29657)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
サーカディアンリズム及び睡眠
品質
Lot Specific Tested Application 1: Western Blot
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
C2C12 Tissue lysate
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB2204:
試験成績書(COA)