安全性情報
AB2203
Sigma-Aldrich
抗CLOCK抗体
serum, Chemicon®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse, human, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
western blot: suitable
GenBankアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Clock(12753)
詳細
Circadian Locomotor Output Cycles Kaput(CLOCK)は、体内時計(概日リズム)を制御するタンパク質をコードする遺伝子です。この遺伝子は、転写因子の塩基性ヘリックス-ループ-ヘリックス(bHLH)ファミリーに属するタンパク質をコードしています。このコードされたタンパク質の多型は、概日リズム睡眠障害と関連しています。マウスの同様のタンパク質は、転写因子として働く体内時計制御因子であり、アリル炭化水素受容体核移行因子様タンパク質とヘテロ二量体を形成し、マウスピリオド1の転写を活性化します。
特異性
カタログ番号:AB2233はCLOCKタンパク質を認識します。
他の動物種との反応性は検討されていません。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、L6ライセートを電気泳動で分離し、PVDF膜に転写して、抗CLOCK抗体で探索されました。
HRP結合ロバ抗ウサギIgG二次抗体と化学発光検出システムを用いて、タンパク質を可視化しました。
抗CLOCK抗体は、WB用のCLOCKに対する抗体です。
品質
L6組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより日常的に評価されています。
ターゲットの説明
約95 kDa
アナリシスノート
コントロール
L6細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB2203:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antibodies for assessing circadian clock proteins in the rodent suprachiasmatic nucleus.
LeSauter, J; Lambert, CM; Robotham, MR; Model, Z; Silver, R; Weaver, DR
Testing null
Xiaoqin Liu et al.
PloS one, 7(11), e50602-e50602 (2012-11-29)
Circadian rhythms in metabolism, physiology, and behavior originate from cell-autonomous circadian clocks located in many organs and structures throughout the body and that share a common molecular mechanism based on the clock genes and their protein products. In the mammalian
Yohei Kobayashi et al.
Neuron, 86(1), 264-275 (2015-03-25)
Circadian rhythms control a variety of physiological processes, but whether they may also time brain development remains largely unknown. Here, we show that circadian clock genes control the onset of critical period plasticity in the neocortex. Within visual cortex of