安全性情報
AB153-I
Sigma-Aldrich
抗蛍光ゴールド抗体
from rabbit
別名:
Fluorescent Marker
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
フルオロゴールドとしてもよく知られる蛍光ゴールド(ヒドロキシスチルバミジン)は、投射神経細胞を逆行性標識するために使用される非常に評価の高い蛍光マーカーです。AB153は、凍結4%PFA固定組織に含まれるアミノスチルバミジンとも非常によく反応します。
特異性
この抗体は、蛍光ゴールドで処理したいずれの動物種サンプルとも反応します。
免疫原
KLH結合抗蛍光ゴールド。
アプリケーション
免疫組織染色:独立した研究所で、ラット前頭皮質組織において蛍光ゴールド処理したニューロンを検出しています(Chang, H. T., et al. (1990)。J Neurosci Methods.35(1):31-37.)。
抗蛍光ゴールド抗体は、フルオロゴールドをターゲットとする高度に特異的なウサギポリクローナル抗体であり、IHC(パラフィン)でテストされています。
品質
蛍光ゴールドで処理した固定凍結ラット大脳皮質組織で免疫組織染色により評価。
免疫組織染色:希釈倍率1:10,000で使用、蛍光ゴールドで処理した固定凍結ラット大脳皮質組織で蛍光ゴールドを検出できます。
物理的形状
フォーマット:精製
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB153-I:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sofia Meyer Zu Reckendorf et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 42(12), 2474-2491 (2022-02-13)
In postmitotic neurons, several tumor suppressor genes (TSGs), including p53, Rb, and PTEN, modulate the axon regeneration success after injury. Particularly, PTEN inhibition is a key driver of successful CNS axon regeneration after optic nerve or spinal cord injury. In
Chang-Hui Chen et al.
Frontiers in neuroscience, 15, 772016-772016 (2021-11-20)
Area prostriata is a limbic structure critical to fast processing of moving stimuli in far peripheral visual field. Neural substrates underlying this function remain to be discovered. Using both retrograde and anterograde tracing methods, the present study reveals that the
Nóra Hádinger et al.
Nature neuroscience, 26(1), 116-130 (2022-12-23)
Corticothalamic pathways, responsible for the top-down control of the thalamus, have a canonical organization such that every cortical region sends output from both layer 6 (L6) and layer 5 (L5) to the thalamus. Here we demonstrate a qualitative, region-specific difference
Martín Macías et al.
Frontiers in human neuroscience, 16, 1043501-1043501 (2022-12-13)
The ability to learn motor skills implicates an improvement in accuracy, speed and consistency of movements. Motor control is related to movement execution and involves corticospinal neurons (CSp), which are broadly distributed in layer 5B of the motor and somatosensory
Patrick Lüningschrör et al.
Cell reports, 30(10), 3506-3519 (2020-03-12)
Genetic variations in TMEM106B, coding for a lysosomal membrane protein, affect frontotemporal lobar degeneration (FTLD) in GRN- (coding for progranulin) and C9orf72-expansion carriers and might play a role in aging. To determine the physiological function of TMEM106B, we generated TMEM106B-deficient