Merck
AB1508
Sigma-Aldrich
抗グルタミン酸受容体4抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
AMPA-selective glutamate receptor 4, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 4, glutamate receptor 4, glutamate receptor, ionotrophic, AMPA 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRIA4(2893)
詳細
グルタミン酸受容体4(UniProt:P48058、別名:GluR-4、AMPA選択的グルタミン酸受容体4、GluR-D、イオノトロピックグルタミン酸受容体AMPA4、GluA4)は、ヒトGRIA4(別名:GLUR4)遺伝子(Gene ID:2893)によってコードされています。グルタミン酸のシナプス後作用はさまざまな受容体によって媒介され、それらの選択的アゴニストによって名付けられます。GluR-4は、中枢神経系でリガンド依存性イオンチャネルとして機能するマルチパスの膜貫通タンパク質であり、興奮性シナプス伝達で重要な役割を果たしています。AMPAに対して大きな親和性を示します。GluR-4は、成熟型では切断されているシグナルペプチド(アミノ酸1~20)を含めて合成されます。GluR-4は、細孔を形成するグルタミン酸受容体サブユニットのホモ四量体またはヘテロ四量体として存在し、二量体の二量体化によって四量体が形成されることもあります。GluR-4は一般にパルミトイル化されており、グルタミン酸刺激時には脱パルミトイル化されます。Cys 611のパルミトイル化によりゴルジ体が保持され、細胞表面の発現が減少します。しかし、Cys 837でのパルミトイル化は細胞表面の発現には影響しませんが、刺激依存性のエンドサイトーシスを調節できます。GluR-4はPKCγによってセリン862でリン酸化を受け、このリン酸化によって細胞膜に結合したGRI4の発現が増加します。
特異性
カタログ番号AB1508はGluR4のC末端を認識します。
免疫原の配列は、ニワトリ、マウス、ラット、オポッサム、ヒト、チンパンジー、サルで100%保存されています。
免疫原
エピトープ:C末端
合成直鎖ペプチド
アプリケーション
この抗グルタミン酸受容体4抗体は、グルタミン酸受容体4の検出において、IH(P)、IC、IH、IP、WBでの使用が検証されています。
免疫組織染色:
希釈倍率1:10~1:500で使用、ラット脳ライセートでテストされています。
パラホルムアルデヒドまたはパラホルムアルデヒド/グルタルアルデヒド固定した組織での免疫細胞染色に使用可能で、光学および電子顕微鏡観察ができます。クリオスタットおよびビブラトーム切片を、Triton X-100処理を行うか、または行わずに使用できます。推奨開始濃度:1~3 μg/mL。
終濃度1~3 μg/mLで、ウェスタンブロッティング分析が可能です。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
神経伝達物質・受容体&
品質
マウスおよびラット脳膜においてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、マウスおよびラット脳膜のグルタミン酸受容体4を検出できます。
ターゲットの説明
約100 kDa
関連事項
先発品:06-308
物理的形状
アフィニティー精製抗原
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8ºCで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:受領後キャップを取り外す前に、バイアルを遠心して、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。
アナリシスノート
コントロール
ラット脳
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB1508:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synaptic inputs onto small bistratified (blue-ON/yellow-OFF) ganglion cells in marmoset retina.
Percival KA, Jusuf PR, Martin PR, Grunert U
The Journal of Comparative Neurology null
Synaptic contact between melanopsin-containing retinal ganglion cells and rod bipolar cells.
?stergaard, J; Hannibal, J; Fahrenkrug, J
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
F Yang et al.
Nature neuroscience, 4(11), 1071-1078 (2001-10-11)
Glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) prevents lesion-induced death of midbrain dopaminergic neurons, but its function in normal brain remains uncertain. Here we show that GDNF acutely and reversibly potentiated the excitability of cultured midbrain neurons by inhibiting transient A-type
Cell-type-specific localization of protocadherin ?16 at AMPA and AMPAKainate receptor-containing synapses in the primate retina.
Puller C, Haverkamp S
The Journal of Comparative Neurology null
ZO-1 and the spatial organization of gap junctions and glutamate receptors in the outer plexiform layer of the mammalian retina.
Puller, C; de Sevilla Muller, LP; Janssen-Bienhold, U; Haverkamp, S
The Journal of Neuroscience null
資料
The term neurodegeneration characterizes a chronic loss of neuronal structure and function leading to progressive mental impairments.