Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
MABN832
Sigma-Aldrich
抗pan-AMPA受容体(GluR1-4)、クローン2D8抗体
clone 2D8, from mouse
別名:
Glutamate receptor 1, GluR-1, AMPA-selective glutamate receptor 1, GluR-A, GluR-K1, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 1, GluA1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2D8, monoclonal
交差性
human, rat
テクニック
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRIA1(2890)
詳細
グルタミン酸受容体は、主として神経細胞の細胞膜上に存在するシナプス受容体です。リガンドで刺激されると、イオンチャネル型グルタミン酸受容体(iGluR)は非選択的カチオンチャネルを形成しますが、代謝型グルタミン酸受容体(mGluR)は、Gタンパク質を介したシグナル伝達を介して間接的にイオンチャネルを活性化します。AMPA受容体はiGluRであり、アルファ-アミノ-3-ヒドロキシ-5-メチル-4-イソキサゾールプロピオン酸受容体、AMPAR、キスカル酸受容体としても知られています。AMPARは4種類のサブユニットから構成され、ヒトではGluR1/GluA1(UniProt P42261)はGRIA1、GluR2/GluA2(UniProt P42262)はGRIA2、GluR3/GluA3(UniProt P42263)はGRIA3、GluR4/GluA4(UniProt P48058)はGRIA4遺伝子によってコードされています。AMPARは本質的に四量体であり、2組のホモ二量体から構成され、多くの場合、GluR2二量体のセットが、GluR1、GluR3、またはGluR4のホモ二量体のセットと結合しています。カタログ番号:抗pan-AMPA受容体(GluR1-4)、クローン2D8は、4種類のすべてのAMPA受容体サブユニットと反応します。
免疫原
ヒトpan-AMPA受容体(GluR1-4)に相当するAMPAグルタミン酸受容体1-4の細胞外ドメインをコードする融合タンパク質。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのヒト脳組織ライセート中のAMPA受容体(GluR1-4)を検出できます。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgのトランスフェクトしたヒトGluA1 HEK293、トランスフェクトしたラットGluA1 HEK293、トランスフェクトしたラットGluA2 HEK293、トランスフェクトしたラットGluA3 HEK293、およびモックトランスフェクトした細胞ライセートのAMPA受容体(GluR1-4)を検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:250-1,000で使用、ヒト大脳皮質、ヒト視床、ラット小脳、ラット大脳皮質組織中のAMPA受容体(GluR1-4)を検出できます。
免疫細胞染色:代表的なロットは、GluA1、GluA2、GluA3、GluA4をトランスフェクトしたHela細胞中のAMPA受容体(GluR1-4)を検出しました(Dr John Morrison, Mount Sinai School of Medicineの厚意による提供)。
免疫蛍光染色:代表的なロットは、齧歯類、霊長類、およびヒト脳切片中のAMPA受容体(GluR1-4)を検出しました(Dr John Morrison, Mount Sinai School of Medicineの厚意による提供)。
電子顕微鏡:代表的なロットは、ラット海馬中のAMPA受容体(GluR1-4を検出しました(Dr John Morrison, Mount Sinai School of Medicineの厚意による提供)。
ELISA:代表的なロットは、TrpE融合タンパク質中のAMPA受容体(GluR1-4)を検出しました(Dr John Morrison, Mount Sinai School of Medicineの厚意による提供)。
抗pan-AMPA受容体(GluR1-4)、クローン2D8抗体は、ウェスタンブロッティング、免疫組織染色、免疫細胞染色、酵素イムノアッセイ(ELISA)、電子顕微鏡、免疫蛍光で使用するための、AMPA受容体に対する抗体です。
品質
ラット脳組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、10 µgのラット脳組織ライセート中のAMPA受容体(GluR1-4)を検出できます。
ターゲットの説明
約85 kDa、実測一部のライセートに特性評価されていないバンドが現れる場合があります。
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABN832:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alessandro L Gallina et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 8, 655869-655869 (2021-05-08)
Objectives and Aims: Vascular smooth muscle cells (VSMCs) are key constituents of both normal arteries and atherosclerotic plaques. They have an ability to adapt to changes in the local environment by undergoing phenotypic modulation. An improved understanding of the mechanisms
Hang Zhou et al.
British journal of anaesthesia, 126(6), 1141-1156 (2021-03-02)
Both animal and retrospective human studies have linked extended and repeated general anaesthesia during early development with cognitive and behavioural deficits later in life. However, the neuronal circuit mechanisms underlying this anaesthesia-induced behavioural impairment are poorly understood. Neonatal mice were