Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
AB10022
Sigma-Aldrich
抗ヒストンH2A.X抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Histone H2A.X, Histone H2AX, H2a/x, Histone H2A.X, H2AFX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse, human, rat, bovine
メーカー/製品名
Chemicon®
Upstate®
テクニック
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... H2Ax(531733)
human ... H2AX(3014)
mouse ... H2Ax(15270)
rat ... H2Ax(500987)
詳細
ヒストンは、真核生物の染色体紡錘糸のヌクレオソーム構造の主体となる塩基性核タンパク質です。4種類のコアヒストン(H2A、H2B、H3、H4)のそれぞれ2分子が八量体を形成し、その周りを約146 bpのDNAがヌクレオソームと称する反復単位となって巻き付いています。 H2A.X(別名:H2AFX)は、一部のヌクレオソームに存在しているヒストンH2Aのバリアントです。 H2A.Xは、放射線照射やアポトーシス後に二本鎖DNAが切断されるとリン酸化される特異なC末端尾部を持ちます。H2AXは、DNA修復とゲノム安定性の維持に関与しています。相同組換えと非相同末端結合のDNA修復経路の両方に関与しています。H2A.Xは、DNA修復因子とDNA損傷シグナル伝達タンパク質の動員において重要な機能を持つと考えられています。H2A.Xは、RING1とRNF2/RING2の複合体によりユビキチン化されて、転写抑制の特異的マークが得られます。さらにこのタンパク質は、二本鎖DNA切断の結果、E2リガーゼであるUBE2NおよびE3リガーゼであるRNF8とRNF168によりユビキチン化されて、損傷部位に修復タンパク質を動員します。
免疫原
エピトープ:a.a. 121-139
ヒトヒストンH2A.XのC末端に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:10,000で使用、500 ngのリコンビナントヒストンH2A.Xを検出できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:10,000で使用、10 µgのRat2酸抽出物、BALB 3T3/A31酸抽出物、およびウシ胸腺ヒストン抽出組織ライセートにおいてヒストンH2A.Xを検出できます。
フローサイトメトリー:1.0 µg/mLで使用、1X10E6 HeLa 細胞でヒストンH2A.Xを検出できます。
ヒストンH2A.X(別名:H2AFX)の検出における抗ヒストンH2A.X抗体、ヒト(ウサギポリクローナル抗体)の使用は、WBにおいて検証されています。
研究のサブカテゴリ
ヒストン
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
HeLa酸抽出物においてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:10,000で使用、10 µgのHeLa酸抽出物においてヒストンH2A.Xを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約16 kDa
物理的形状
ペプチドアフィニティークロマトグラフィー
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM NaCl、0.05% sodium azide含有の0.1 M Tris-Glycine(pH 7.4)バッファーに溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。 製品を最大限回収するために、溶解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB10022:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Telomeres are favoured targets of a persistent DNA damage response in ageing and stress-induced senescence.
Hewitt, G; Jurk, D; Marques, FD; Correia-Melo, C; Hardy, T; Gackowska, A; Anderson et al.
Nature Communications null
Kristine Lillebø Holm et al.
PloS one, 12(10), e0185708-e0185708 (2017-10-04)
In the present study, we address the important issue of whether B-cells protected from irradiation-induced cell death, may survive with elevated levels of DNA damage. If so, such cells would be at higher risk of gaining mutations and undergoing malignant